3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Carboxyphenyl)-1,3-thiazole
OR5216-1G
APOSOR5216-1GEA
357
EUR
APOSOR5216-1G
3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzoic acid 97%
3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₂S Molecular Weight: 205,233 g/mol Schmelzpunkt: 160,5…161.5 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06797800 CAS-Nummer: 847956-27-8 |