4-Dodecylbenzenesulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
P-Dodecylbenzenesulphonic acid
OR52171-100G
OR52171-5G
OR52171-25G
APOSOR52171-100GEA
69.6
EUR
APOSOR52171-100G
APOSOR52171-5G
APOSOR52171-25G
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
Formel:
C₁₈H₃₀O₃S Molecular Weight: 326.49 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066677 CAS-Nummer: 121-65-3 UN: 2586 ADR: 8 III |