1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52173-1G
OR52173-250MG
APOSOR52173-1GEA
0
EUR
APOSOR52173-1G
APOSOR52173-250MG
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₄H₃NO₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD02179513 CAS-Nummer: 118994-86-8 |