4-Chloropyridine-2,3-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Diamino-4-chloropyridine
OR52182-1G
APOSOR52182-1GEA
87
EUR
APOSOR52182-1G
4-Chloropyridine-2,3-diamine 97%
4-Chloropyridine-2,3-diamine
Formel:
C₅H₆ClN₃ Molecular Weight: 143,57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13181777 CAS-Nummer: 24484-98-8 |