3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
OR52201-100G
APOSOR52201-100GEA
162
EUR
APOSOR52201-100G
3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 97%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molecular Weight: 142.59 g/mol Schmelzpunkt: 69…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427661 CAS-Nummer: 66909-38-4 |