3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-2-chlor-6-picolin, 5-Brom-6-chlor-2-picolin, 5-Brom-6-chlor-2-methylpyridin
OR52202-100G
APOSOR52202-100GEA
282
EUR
APOSOR52202-100G
3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin 98%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrClN Molecular Weight: 206.47 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095218 CAS-Nummer: 185017-72-5 |