3-Ethynyl-2-methoxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Ethynylpyridin-2-yl methyl ether, (2-Methoxypyridin-3-yl)acetylene
OR52205-250MG
APOSOR52205-250MGEA
128
EUR
APOSOR52205-250MG
3-Ethynyl-2-methoxypyridine 97%
3-Ethynyl-2-methoxypyridine
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,147 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189765 CAS-Nummer: 1196145-21-7 |