(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52221-5G
APOSOR52221-5GEA 150 EUR
APOSOR52221-5G
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
(1-Methyl-1H-[1,2,4]triazol-3-yl)methanol
Formel: C₄H₇N₃O
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16710296
CAS-Nummer: 135242-93-2