2-Phenyl-1,3-propandiol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Phenylpropane-1,3-diol

OR52224-25G OR52224-100G
APOSOR52224-25GEA 55.1 EUR
APOSOR52224-25G APOSOR52224-100G
2-Phenyl-1,3-propandiol 97%
2-Phenyl-1,3-propandiol
Formel: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
Molecular Weight: 152.19 g/mol
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236056
CAS-Nummer: 1570-95-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR