1,5-Diphenylcarbazon 95%, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: sym-Diphenylcarbazone, Phenylazoameisensäure-2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide

OR52237-5G
APOSOR52237-5GEA 58 EUR
APOSOR52237-5G
1,5-Diphenylcarbazon 95%, technische Qualität
1,5-Diphenylcarbazon
Formel: C₁₃H₁₂N₄O
Molecular Weight: 240.26 g/mol
Siedepunkt: 440
Schmelzpunkt: 154…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003024
CAS-Nummer: 538-62-5
Merck Index: 12,03380

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR