2-Methyl-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5224-250MG
APOSOR5224-250MGEA
29
EUR
APOSOR5224-250MG
2-Methyl-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-Methyl-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 267…269 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202955 CAS-Nummer: 387350-63-2 |