6-Chloro-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52243-250MG
APOSOR52243-250MGEA 102 EUR
APOSOR52243-250MG
6-Chloro-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine 95+%
6-Chloro-4-methyl-3-nitropyridin-2-amine
Formel: C₆H₆ClN₃O₂
Molecular Weight: 187,584 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17016063
CAS-Nummer: 863878-22-2