6-Bromo-5-chloroindoline-2,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52245-250MG
APOSOR52245-250MGEA
142
EUR
APOSOR52245-250MG
6-Bromo-5-chloroindoline-2,3-dione
6-Bromo-5-chloroindoline-2,3-dione
Formel:
C₈H₃BrClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10566349 CAS-Nummer: 192799-05-6 |