1-Cyclohexyl-2-ethylbenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52259-1G
APOSOR52259-1GEA
63.8
EUR
APOSOR52259-1G
1-Cyclohexyl-2-ethylbenzene 97%
1-Cyclohexyl-2-ethylbenzene
Formel:
C₁₄H₂₀ Molecular Weight: 188,309 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29090724 CAS-Nummer: 4501-37-5 |