Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-oxo-4,4-dimethylcyclopentanecarboxylate, 4,4-Dimethyl-2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester
OR52274-1G
APOSOR52274-1GEA
1630
EUR
APOSOR52274-1G
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Formel:
C₉H₁₄O₃ Molecular Weight: 170,206 g/mol Siedepunkt: 55…60 °C (2 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07776759 CAS-Nummer: 60585-44-6 |