Bicyclo[3.2.1]octan-3-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52275-250MG
APOSOR52275-250MGEA
510
EUR
APOSOR52275-250MG
Bicyclo[3.2.1]octan-3-one 95+%
Bicyclo[3.2.1]octan-3-one
Formel:
C₈H₁₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19300751 CAS-Nummer: 14252-05-2 |