2,2,6,6-Tetramethyloxan-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2,6,6-Tetramethyl-2H-3,5,6-trihydropyran-4-one, 2,2,6,6-Tetramethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
OR52276-5G
APOSOR52276-5GEA
865
EUR
APOSOR52276-5G
2,2,6,6-Tetramethyloxan-4-one
2,2,6,6-Tetramethyloxan-4-one
Formel:
C₉H₁₆O₂ Molecular Weight: 156,222 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12828096 CAS-Nummer: 1197-66-6 |