N-Benzhydryl-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5228-500MG
APOSOR5228-500MGEA
21.9
EUR
APOSOR5228-500MG
N-Benzhydryl-N-methylamine
N-Benzhydryl-N-methylamine
Formel:
C₁₄H₁₅N Schmelzpunkt: 38…42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00467853 CAS-Nummer: 14683-47-7 UN: 3259 ADR: 8,III |