5-Chloropyridazin-3-(2H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloropyridazin-3(2H)-one
OR52286-1G
APOSOR52286-1GEA
78.3
EUR
APOSOR52286-1G
5-Chloropyridazin-3-(2H)-one 97%
5-Chloropyridazin-3-(2H)-one
Formel:
C4H3ClN2O Molecular Weight: 130,5300 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12198134 CAS-Nummer: 660425-07-0 |