(S)-1-(1H-Indazol-5-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR52291-500MG
APOSOR52291-500MGEA
466
EUR
APOSOR52291-500MG
(S)-1-(1H-Indazol-5-yl)ethanamine
(S)-1-(1H-Indazol-5-yl)ethanamine
Formel:
C₉H₁₁N₃ Molecular Weight: 161,204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18209561 CAS-Nummer: 1259610-88-2 |