(S)-1-(Isoquinolin-6-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR52295-500MG
APOSOR52295-500MGEA 466 EUR
APOSOR52295-500MG
(S)-1-(Isoquinolin-6-yl)ethanamine
(S)-1-(Isoquinolin-6-yl)ethanamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Molecular Weight: 172,226 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21348045
CAS-Nummer: 1344588-21-1