(S)-1-(Isoquinolin-8-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR52296-500MG
APOSOR52296-500MGEA
466
EUR
APOSOR52296-500MG
(S)-1-(Isoquinolin-8-yl)ethanamine
(S)-1-(Isoquinolin-8-yl)ethanamine
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ Molecular Weight: 172,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21348027 CAS-Nummer: 1344594-30-4 |