(S)-1-(Furo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR52298-500MG
APOSOR52298-500MGEA
466
EUR
APOSOR52298-500MG
(S)-1-(Furo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanamine
(S)-1-(Furo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanamine
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molecular Weight: 162,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29042488 CAS-Nummer: 1932107-45-3 |