(S)-1-(5-Methylpyrimidin-2-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR52299-500MG
APOSOR52299-500MGEA
466
EUR
APOSOR52299-500MG
(S)-1-(5-Methylpyrimidin-2-yl)ethanamine
(S)-1-(5-Methylpyrimidin-2-yl)ethanamine
Formel:
C₇H₁₁N₃ Molecular Weight: 137,182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24249248 CAS-Nummer: 1568163-63-2 |