(S)-1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR52300-500MG
APOSOR52300-500MGEA
0
EUR
APOSOR52300-500MG
(S)-1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)ethanamine
(S)-1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)ethanamine
Formel:
C₆H₈BrN₃ Molecular Weight: 202,052 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29042489 CAS-Nummer: 1447447-20-2 |