(S) -1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR52302-500MG
APOSOR52302-500MGEA
466
EUR
APOSOR52302-500MG
(S) -1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanamine
(S) -1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanamine
Formel:
C₇H₈BrClN₂ Molecular Weight: 235,509 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18209623 CAS-Nummer: 793695-16-6 |