(S)-1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR52304-500MG
APOSOR52304-500MGEA 466 EUR
APOSOR52304-500MG
(S)-1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanamine
(S)-1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanamine
Formel: C₇H₈BrClN₂
Molecular Weight: 235,509 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18209621
CAS-Nummer: 1259882-26-2