(S)-1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)ethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52306-500MG
APOSOR52306-500MGEA
618
EUR
APOSOR52306-500MG
(S)-1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)ethanamine hydrochloride
(S)-1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)ethanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₁BrN₂·ClH Molecular Weight: 251,551 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27924161 CAS-Nummer: 1628810-35-4 |