tert-Butyl 4-hydroxy-1,4'-bipiperidine-1'-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-hydroxy-[1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate, tert-Butyl 4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)piperidine-1-carboxylate
OR52308-1G
APOSOR52308-1GEA 159 EUR
APOSOR52308-1G
tert-Butyl 4-hydroxy-1,4'-bipiperidine-1'-carboxylate 98%
tert-Butyl 4-hydroxy-1,4'-bipiperidine-1'-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₈N₂O₃
Molecular Weight: 284,394 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546285
CAS-Nummer: 367500-88-7