5-Nitro-2-furaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Nitrofurfural
OR5231-25G
APOSOR5231-25GEA 65.4 EUR
APOSOR5231-25G
5-Nitro-2-furaldehyd 98%
5-Nitro-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃NO₄
Molecular Weight: 141,08 g/mol
Siedepunkt: 121 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003230
CAS-Nummer: 698-63-5