3,3-Dimethyloxan-4-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR52315-1G
APOSOR52315-1GEA
611
EUR
APOSOR52315-1G
3,3-Dimethyloxan-4-amine hydrochloride
3,3-Dimethyloxan-4-amine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅NO·ClH Molecular Weight: 165,661 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28155170 CAS-Nummer: 1400580-54-2 |