4,5,6,7-Tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5,6,7-Tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine hydrochloride
OR52323-250MG
APOSOR52323-250MGEA
437
EUR
APOSOR52323-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine hydrochloride
4,5,6,7-Tetrahydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₈N₂S·ClH Molecular Weight: 176,667 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08726044 CAS-Nummer: 1241725-84-7 |