L-tert-Leucin-Methylamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
L-tert-Leucylaminomethane, (S)-2-Amino-N,3,3-trimethylbutanamide
OR52327-1G
APOSOR52327-1GEA
184
EUR
APOSOR52327-1G
L-tert-Leucin-Methylamid
L-tert-Leucin-Methylamid
Formel:
C₇H₁₆N₂O Molecular Weight: 144,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673329 CAS-Nummer: 89226-12-0 |