2-tert-Butyl-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(tert-Butyl)-1H-imidazole
OR52331-5G
APOSOR52331-5GEA 77 EUR
APOSOR52331-5G
2-tert-Butyl-1H-imidazole
2-tert-Butyl-1H-imidazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Molecular Weight: 124.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16618480
CAS-Nummer: 36947-69-0