3-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52335-1G
APOSOR52335-1GEA
91.5
EUR
APOSOR52335-1G
3-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
3-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150,175 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044581 CAS-Nummer: 56724-03-9 |