2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Isopropenylaniline
OR52354-5G
APOSOR52354-5GEA 92.8 EUR
APOSOR52354-5G
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
2-(Prop-1-en-2-yl)aniline
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 95 °C
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007719
CAS-Nummer: 52562-19-3