11-Brom-1-undecen 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52369-25G
APOSOR52369-25GEA 101 EUR
APOSOR52369-25G
11-Brom-1-undecen 95%
11-Brom-1-undecen
Formel: C₁₁H₂₁Br
Siedepunkt: 149…150 °C
Dichte: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040825
CAS-Nummer: 7766-50-9