2-Azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52371-1G
APOSOR52371-1GEA
221
EUR
APOSOR52371-1G
2-Azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride 97%
2-Azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₁NO·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD23703064 CAS-Nummer: 1630907-10-6 |