3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(N-Tert-butoxycarbonyl-N-methylamino)aniline, N-Methylbenzene-1,3-diamine, N-BOC protected
OR52385-1G
APOSOR52385-1GEA
154
EUR
APOSOR52385-1G
3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)aniline 97%
3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)aniline
Formel:
C12H18N2O2 Molecular Weight: 222,28 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13677178 CAS-Nummer: 528882-16-8 |