6-Methyl-2-pyridon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-6-methylpyridin

OR524-100G
APOSOR524-100GEA 89.9 EUR
APOSOR524-100G
6-Methyl-2-pyridon
6-Methyl-2-pyridon
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006279
CAS-Nummer: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR