1,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyridazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52405-250MG
APOSOR52405-250MGEA 79.9 EUR
APOSOR52405-250MG
1,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyridazine 97%
1,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyridazine
Formel: C₇H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 200.0300 g/mol
Schmelzpunkt: 159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09839782
CAS-Nummer: 14490-19-8