Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine

OR5241-1G
APOSOR5241-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5241-1G
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin
Formel: C₁₅H₃₃NO₆
Molecular Weight: 323,43 g/mol
Siedepunkt: 330 °C/760mmHg
Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010748
CAS-Nummer: 70384-51-9
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR