1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52422-1G
APOSOR52422-1GEA
226
EUR
APOSOR52422-1G
1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene 98%
1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene
Formel:
C₁₁H₂₀N₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03788921 CAS-Nummer: 157197-53-0 |