2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR52426-100G
OR52426-25G
OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA
190
EUR
APOSOR52426-100G
APOSOR52426-25G
APOSOR52426-5G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formel:
C₈H₈Br₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078664 CAS-Nummer: 19614-12-1 UN: 3261 ADR: 8,II |