8-Methoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52470-1G
APOSOR52470-1GEA
662
EUR
APOSOR52470-1G
8-Methoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-amine
8-Methoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-amine
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,216 g/mol Schmelzpunkt: 37…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08544307 CAS-Nummer: 112904-73-1 |