2-Naphthalinmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52473-100G OR52473-25G OR52473-10G
APOSOR52473-100GEA 140 EUR
APOSOR52473-100G APOSOR52473-25G APOSOR52473-10G
2-Naphthalinmethanol
2-Naphthalinmethanol
Formel: C₁₁H₁₀O
Molecular Weight: 158.2000 g/mol
Siedepunkt: 178 °C/7.5mmHg
Schmelzpunkt: 79…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004124
CAS-Nummer: 1592-38-7