Diacetyl

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR5248-100ML OR5248-500ML
APOSOR5248-100MLEA 58.4 EUR
APOSOR5248-100ML APOSOR5248-500ML
Diacetyl
Diacetyl
Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 88 °C
Schmelzpunkt: –4 to –2 °C
Dichte: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 44476 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008756
CAS-Nummer: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR