1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1-(1,2-Ethanediylbis(oxy))bis(2,4,6-tribromobenzene)
OR52482-1G
APOSOR52482-1GEA 78.3 EUR
APOSOR52482-1G
1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane 97%
1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane
Formel: C₁₄H₈Br₆O₂
Molecular Weight: 687,636 g/mol
Schmelzpunkt: 223,5…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071811
CAS-Nummer: 37853-59-1
EINECS: 253-692-3