Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52509-5G
APOSOR52509-5GEA
84.1
EUR
APOSOR52509-5G
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate
Formel:
C₇H₉N₃O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03789110 CAS-Nummer: 109012-23-9 |