Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52526-25G
OR52526-5G
APOSOR52526-25GEA
0
EUR
APOSOR52526-25G
APOSOR52526-5G
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel:
C₂₃H₂₅NO₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00273480 CAS-Nummer: 167690-53-1 |